Learn More
3,5-Diamin-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499807 5 g 5 Gramm
11409817 25 g 25 Gramm
11419817 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22775.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1455-77-2 | C2H5N5 | 99.097 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1455-77-2
Summenformel C2H5N5
Molekulargewicht (g/mol) 99.097
MDL-Nummer MFCD00005233
InChI-Schlüssel PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine
PubChem CID 15078
ChEBI CHEBI:75425
IUPAC-Name 1H-1,2,4-Triazol-3,5-Diamin
SMILES C1(=NC(=NN1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diamino-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 112467
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 99.1
Reinheit (%) ≥98%