Learn More
3,5-Di(trifluoromethyl)Benzoesäure, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS Min. % | 80.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | (CF3)2C6H3CO2H |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 258.12 |
| Reinheit (%) | Tech. |
| Güte | Technisch |