Learn More
3,5-Di(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10572652
Change view
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10572652 Braunglasflasche, 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10572652 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. JP00937DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Di(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS 39234-86-1
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C8H3ClF6O2S
Strukturformel (CF3)2C6H3SO2Cl
MDL-Nummer MFCD00014725
Menge 1 g
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-ditrifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, pubchem2724
InChI-Schlüssel BTRCVKADYDVSLI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3,5-bis(trifluormethyl)benzolsulfonychlorid
Molekulargewicht (g/mol) 312.61
PubChem CID 520945
Formelmasse 312.62
Reinheit (%) 97%