Learn More
3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 97%, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 5-Di(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 328-74-5 |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Dichte | 1.47g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Summenformel | C8H5F6N |
| Strukturformel | (CF3)2C6H3NH2 |
| MDL-Nummer | MFCD00000394 |
| Menge | 10 g |
| Mehr anzeigen |