Learn More
3,5-Di-tert-Butylcatechol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10060910 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10060910 25 g Glasflasche 25 Gramm
10313532 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10060910 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112970250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1020-31-1
Summenformel C14H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.33
MDL-Nummer MFCD00008819
InChI-Schlüssel PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 66099
IUPAC-Name 3,5-Ditert-butylbenzol-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Di-tert-butylcatechol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97°C to 100°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt >1000°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)3C]2C6H2(OH)2
Menge 25 g
Formelmasse 222.33
Reinheit (%) 99%
Güte Technisch
Physikalische Form Nadelähnliches kristallins Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke