Learn More
3,5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | 3,5-Ditert-butyl-4-methylphenol |
| Formelmasse | 231.34 |
| Reinheit (%) | 97% |