Learn More
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid was used in the synthesis of antistress agents. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,5-Di-Tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure wurde bei der Synthese von Antistress-Wirkstoffen eingesetzt. Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid |
| Schmelzpunkt | 206°C to 209°C |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 2216948 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 250.34 |
| Reinheit (%) | 98% |