Learn More
3,5-Di-tert-Butyl-2-Hydroxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde is used in the synthesis of Mn(III)-salen complex and its diamino precursor 5,6-diamino-5,6-dideoxy-1,2-O-isopropylidene-3-O-methyl-β-L-idofuranose, chiral Schiff base ligand for an enantioselective copper-catalyzed addition of phenyl acetylene to imines, chiral oxazolidine ligand for the enantioselective addition of diethyl zinc to aldehydes and tin Schiff base complexes with histidine analogues. It has antibacterial activity and is used in the preparation nickel complexes. It is structurally related to 3,5-di-t-butylcatechol (DTCAT) but is not as potent an activator of rat skeletal muscle ryanodine receptor Ca2+ channel (RyRC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,5-Di-tert-butyl-2-Hydroxybenzaldehyd wird bei der Synthese des Mn(III)-Salen-Komplexes und seines Diaminovorläufers 5,6-diamino-5,6-Dideoxy-1,2-O-Isopropyliden-3-O-Methyl-β-L-Idofuranose, chiraler Schiff-Basisligand für eine enantioselektive Kupfer-katalysierte Zugabe von Phenyl-Acetylen zu Iminen, chiraler Oxazolidin-Ligand, für die enantioselektive Zugabe von Diethylzink zu Aldehyden und Zinn-Schiff-Basiskomplexen mit Histidin-Analogen verwendet. Hat antibakterielle Wirkung und wird zur Vorbereitung von Nickelkomplexen verwendet. Ist strukturell mit 3,5-di-t-Butylcatechol (DTCAT) verwandt, aber kein besonders potenter Aktivator des Rattenskelettmuskelryanodin-Rezeptors Ca2+-Kanal (RyRC).
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde |
| Schmelzpunkt | 59°C to 61°C |
| Prozentgehaltsbereich | 0.99 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1877810 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO and methanol. |
| Formelmasse | 234.34 |
| Reinheit (%) | 99% |