Learn More
3-[5-Chlor-2-(Trifluormethyl)phenyl]propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467885 1 g 1 Gramm
15477885 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467885 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31746.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916420-80-9
Summenformel C10H8ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.62
MDL-Nummer MFCD09025402
InChI-Schlüssel PWUOREFPPQVKFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-chloro-2-trifluoromethyl phenyl propionic acid, 3-5-chloro-2-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
PubChem CID 46737571
IUPAC-Name 3-[5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenyl]propansäure
SMILES OC(=O)CCC1=C(C=CC(Cl)=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Menge 1 g
Formelmasse 252.62
Reinheit (%) 97%