Learn More
3-(5-Brom-2-thienyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10442124 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10452124 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442124 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66810CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 169050-05-9
Summenformel C9H6BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 240.12
MDL-Nummer MFCD04971290
InChI-Schlüssel GJBHIXTYLYHAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 3-5-bromo-2-thienyl pyridine, 3-5-bromothien-2-yl pyridine, 2-bromo-5-pyridin-3-ylthiophene, 5-bromo-2-3-pyridyl thiophene, 2-bromo-5-pyridin-3-yl thiophene
PubChem CID 818817
IUPAC-Name 3-(5-Bromthiophen-2-yl)Pyridin
SMILES BrC1=CC=C(S1)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 240.12
Reinheit (%) 97%