Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)thiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497636 1 g 1 Gramm
11407646 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14669.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 130783-02-7 | C8H4F6S | 246.17 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol, is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Bis(Trifluormethyl)Thiophenol, ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, aber löslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130783-02-7
Summenformel C8H4F6S
Molekulargewicht (g/mol) 246.17
MDL-Nummer MFCD00042273
InChI-Schlüssel KCAQWPZIMLLEAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzenethiol, 3,5-bis trifluoromethyl thiophenol, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-thiol, pubchem15275, acmc-209bji, 3,5-bis trifluoromethyl-benzenethiol, 3,5-bis trifluoromethyl benzenethiol #
PubChem CID 518690
IUPAC-Name 3,5-bis(trifluormethyl)benzolthiol
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)S)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Siedepunkt 63°C to 64°C (15 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 246.18
Reinheit (%) 98%