Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesiumbromid, 0.5 M-Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10166813 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10166813 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10166813 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 392151000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide
CAS 112981-69-8, 109-99-9
CAS Min. % 12.51, 81.24
CAS Max. % 18.76, 87.5
Farbe Braun
Dichte 1.0150g/mL
Siedepunkt 65.0°C
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C8H3BrF6Mg
Strukturformel BrMgC6H3(CF3)2
MDL-Nummer MFCD07369723
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.015
Synonym magnesium, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromo, 3,5-bis trifluoromethyl phenylmagnesiumbromide, 3,5-bis trifluoromethyl phenylmagnesium bromide, 3,5-bis trifluoromethyl phenylmagnesium bromide solution, acmc-20mhbp, ftknonulortdrs-uhfffaoysa-m, 3,5-di trifluoromethyl phenylmagnesium bromide, grignard reagent
InChI-Schlüssel FTKNONULORTDRS-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC([Mg]Br)=C1)C(F)(F)F
IUPAC-Name [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl](bromo)magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 317.31
PubChem CID 11197896
Formelmasse 317.31
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.