Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474137 5 g 5 Gramm
11464137 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19576.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85068-32-2 | C10H5F6N | 253.15 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril kann für die chemische Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85068-32-2
Summenformel C10H5F6N
Molekulargewicht (g/mol) 253.15
MDL-Nummer MFCD00009904
InChI-Schlüssel YXGWYBUKRTYHJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl benzyl cyanide, 3,5-di trifluoromethyl benzyl cyanide, 3,5-bis trifluoromethyl-phenylacetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzylcyanide
PubChem CID 603657
IUPAC-Name 2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(CC#N)=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dichte 1.42
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4234
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 6810362
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 253.15
Reinheit (%) 97%