Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril kann für die chemische Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile |
| Dichte | 1.42 |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.4234 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3276 |
| Beilstein | 6810362 |
| Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix. |
| Formelmasse | 253.15 |
| Reinheit (%) | 97% |