Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10424775
67.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23165-29-9
C9H3F6NS
271.18
MFCD00040838
FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
2733395
1-Isothiocyanat-3,5-bis-(trifluormethyl)-benzol
FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23165-29-9
C9H3F6NS
271.18
MFCD00040838
FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
2733395
1-Isothiocyanat-3,5-bis-(trifluormethyl)-benzol
FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.4850g/mL
Siedepunkt 63.0°C (1.5 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C6H3NCS
Brechungsindex 1.4989 to 1.5009
Menge 5 g
Formelmasse 271.18
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssig