Learn More
3,5-Bis-(trifluormethyl)phenyl isothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499646 1 g 1 Gramm
11409656 5 g 5 Gramm
11419656 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499646 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20206.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23165-29-9 | C9H3F6NS | 271.18 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Alkoholen, Aminen und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23165-29-9
Summenformel C9H3F6NS
Molekulargewicht (g/mol) 271.18
MDL-Nummer MFCD00040838
InChI-Schlüssel FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
PubChem CID 2733395
IUPAC-Name 1-Isothiocyanat-3,5-bis-(trifluormethyl)-benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Dichte 1.485
Siedepunkt 109°C to 110°C (35 mmHg)
Flammpunkt 108°C (226°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.5
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2990816
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 271.19
Reinheit (%) 98%