Learn More
3,5-Bis(Trifluormethyl)Phenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362147 1 g -
11372147 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09582.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16588-74-2 | C9H3F6NO | 255.119 g/mol
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate is used in Chemical derivatization of amino-functionalized model surfaces. Preparation of arylaminothiocarbonylpyridinium zwitterionic salts, via an exothermic reaction with 4-pyrrolidinopyridine. Synthesis of (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2?-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)uryl-benzyl)-1,10-binaphthalene. Synthesis of 1-[3,5-bis(trifluoromethyl) phenyl]-3-(2-pyridyl)thiourea, via reaction with 2-amino pyridine in MeCN.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisocyanat wird bei der chemischen Derivatisierung von aminofunktionalisierten Modelloberflächen verwendet. Herstellung von Arylaminothiocarbonylpyridinium zwitterionischen Salzen über eine exotherme Reaktion mit 4-Pyrrolidinopyridin. Synthese von (S)-3-Hydroxymethyl-2-Methoxymethoxy-2′-(3-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)uryl-benzyl)-1,10-binaphthalin. Synthese von 1-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-3-(2-pyridyl)thioharnstoff, über Reaktion mit 2-aminopyridin in MeCN.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wärme schützen. Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Wärme, Aminen, Alkoholen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16588-74-2
Summenformel C9H3F6NO
Molekulargewicht (g/mol) 255.119
MDL-Nummer MFCD00013559
InChI-Schlüssel NRSSOFNMWSJECS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem2735, acmc-209dtj, 3,5-bistrifluorometylphenylisocyanate
PubChem CID 2733314
IUPAC-Name 1-Fluor-3,5-bis-(trifluormethyl)-benzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Dichte 1.476
Siedepunkt 62°C (2 mmHg)
Flammpunkt 67°C (152°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.43
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 542272
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes with water.
Formelmasse 255.12
Reinheit (%) 98%