Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)brombenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10043580 10 g Glasflasche 10 Gramm
10249173 50 g Glasflasche 50 Gramm
11984521 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10043580 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 307700100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 328-70-1 | C8H3BrF6 | 293.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-70-1
Summenformel C8H3BrF6
Molekulargewicht (g/mol) 293.01
InChI-Schlüssel CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl bromobenzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromobenzene, mbt-br, 3,5-di trifluoromethyl bromobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-bromobenzene, 3,5-bis-trifluoromethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromide, 1-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67602
IUPAC-Name 1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
Schmelzpunkt -16.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.7100g/mL
Siedepunkt 154.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C6H3Br
Brechungsindex 1.4260 to 1.4280
Menge 10 g
Relative Dichte 1.71
Formelmasse 293.01
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit