Learn More
3,5-Bis(Trifluoromethyl)Benzylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10531151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10531151 1 g Glasflasche 1 Gramm
10167993 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305640010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85068-29-7 | C9H7F6N | 243.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85068-29-7
Summenformel C9H7F6N
Molekulargewicht (g/mol) 243.15
MDL-Nummer MFCD00009909
InChI-Schlüssel DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzylamine, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanamine, 3,5-di trifluoromethyl benzylamine, 3,5-ditrifluoromethylbenzylamine, mbt-bym, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzylamine
PubChem CID 521099
IUPAC-Name [3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 46°C to 55°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 82°C to 84°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C6H3CH2NH2
Menge 1 g
Formelmasse 243.15
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalline Masse, Pulver, Kristalle und/oder Stückchen