Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl Bromide |
| CAS | 32247-96-4 |
| Summenformel | C9H5BrF6 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | alpha''-Bromo-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-mesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromomethyl-3,5-ditrifluoromethylbenzene, 3,5-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide, 3,5-Di(trifluoromethyl)benzyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-6(8(11,12)13)3-7(2-5)9(14,15)16/h1-3H,4H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1cc(CBr)cc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 1-(Brommethyl)-3,5-bis(Trifluormethyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 307.03 |
| Formelmasse | 305.9479 |