Learn More
3,5-Bis-(trifluormethyl)-benzylbromid, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylbromid wird als Derivatisierungsreagenz beim Nachweis von Uracil in DNA durch GC und die negative chemische Ionisationsspektrometrie in der enantioselektiven Synthese von nicht-peptidischen Neurokinin NK1-Rezeptorantagonisten verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide |
| Dichte | 1.675 |
| Siedepunkt | 136°C to 140°C (14 mmHg) |
| Flammpunkt | >100°C (212°F) |
| Brechungsindex | 1.445 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 656506 |
| Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix. |
| Formelmasse | 307.04 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.