Learn More
3,5-Bis-(trifluormethyl)-benzylbromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11404147
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404147 1 g 1 Gramm
11414147 5 g 5 Gramm
11424147 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19590.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylbromid wird als Derivatisierungsreagenz beim Nachweis von Uracil in DNA durch GC und die negative chemische Ionisationsspektrometrie in der enantioselektiven Synthese von nicht-peptidischen Neurokinin NK1-Rezeptorantagonisten verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32247-96-4
Summenformel C9H5BrF6
Molekulargewicht (g/mol) 307.03
MDL-Nummer MFCD00009905
InChI-Schlüssel ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 122573
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-3,5-bis(Trifluormethyl)benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dichte 1.675
Siedepunkt 136°C to 140°C (14 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.445
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 656506
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 307.04
Reinheit (%) 98%