Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10259503 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10259503 5 g Glasflasche 5 Gramm
10023590 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259503 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 303640050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32247-96-4 | C9H5BrF6 | 307.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32247-96-4
Summenformel C9H5BrF6
Molekulargewicht (g/mol) 307.03
MDL-Nummer MFCD00009905
InChI-Schlüssel ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 122573
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-3,5-bis(Trifluormethyl)benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.6700g/mL
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C6H3CH2Br
Brechungsindex 1.4440 to 1.446
Menge 5 g
Relative Dichte 1.67
Formelmasse 307.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit