Learn More
3,5-Bis-(trifluormethyl)-benzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499546 25 g 25 Gramm
11479546 1 g 1 Gramm
11489546 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19290.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32707-89-4 | C9H6F6O | 244.136 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32707-89-4
Summenformel C9H6F6O
Molekulargewicht (g/mol) 244.136
MDL-Nummer MFCD00009907
InChI-Schlüssel BJTWPJOGDWRYDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenyl-methanol, 3,5-ditrifluoromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzylalcohol, 3,5-di trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-di trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl alcohol
PubChem CID 122933
IUPAC-Name [3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Siedepunkt 40°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 97°C (206°F)
Menge 25 g
Beilstein 2055358
Formelmasse 244.15
Reinheit (%) 98%