Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10562281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10562281 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10562281 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 303630050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
CAS 32707-89-4
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H6F6O
Strukturformel (CF3)C6H3CHOH
MDL-Nummer MFCD00009907
Menge 5 g
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenyl-methanol, 3,5-ditrifluoromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzylalcohol, 3,5-di trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-di trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl alcohol
InChI-Schlüssel BJTWPJOGDWRYDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CO
IUPAC-Name [3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 244.136
PubChem CID 122933
Formelmasse 244.13
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Needles