Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 725-89-3 |
| Summenformel | C9 H4 F6 O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3,5-Di(trifluoromethyl)benzoic Acid, NSC 88282 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 3,5-Bis(-trifluormethyl)benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 258.12 |
| Formelmasse | 258.0115 |