Learn More
3,5-Bis(-trifluorethoxy)benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493724
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11493724
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11325.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 725-89-3 | C9H4F6O2 | 258.12 g/mol
In vitro metabolism studies on a series of 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl ethers have identified 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid as a significant metabolite possibly arising via oxidation of the benzylic position. The reactivity of the hydroxy- propyl units was demonstrated by the esterification of por- phyrazine derivatives with 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid in the presence of dicyclohexylcarbodiimide and toluene- p-sulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In-vitro-Metabolismusstudien an einer Reihe von 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl-Ethern haben 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic-Säure als signifikanten Metaboliten identifiziert, der möglicherweise durch Oxidation der Benzylposition entsteht. Die Reaktivität der Hydroxypropyl-Einheiten wurde durch die Veresterung von Por-Phyrazin-Derivaten mit 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoesäure in Gegenwart von Dicyclohexylcarbodiimid und Toluol-p-Sulfonsäure nachgewiesen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 725-89-3
Summenformel C9H4F6O2
Molekulargewicht (g/mol) 258.12
MDL-Nummer MFCD00000388
InChI-Schlüssel HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 3,5-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, bis 3,5-trifluoromethyl benzoic acid, mbt-boa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoic acid, 3.5-bis trifluoromethyl benzoic acid, pubchem2725
PubChem CID 12889
IUPAC-Name 3,5-Bis(-trifluormethyl)benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 140°C to 144°C
Dichte 1.42
Menge 5 g
Beilstein 2058600
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 258.12
Reinheit (%) 98%