Learn More
3,5-Bis-(trifluormethyl)-Benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494043
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494043 1 g 1 Gramm
11404053 5 g 5 Gramm
11414053 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494043 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10300.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 39234-86-1 | C8H3ClF6O2S | 312.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39234-86-1
Summenformel C8H3ClF6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 312.61
MDL-Nummer MFCD00014725
InChI-Schlüssel BTRCVKADYDVSLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-ditrifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, pubchem2724
PubChem CID 520945
IUPAC-Name 3,5-bis(trifluormethyl)benzolsulfonychlorid
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3621218
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 312.61
Reinheit (%) 97%