Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenecarboxidamidhydrochlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3110401
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10136802
Marke: Thermo Scientific Maybridge RF00749DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 97603-94-6
Summenformel C9H7ClF6N2
Molekulargewicht (g/mol) 292.609
MDL-Nummer MFCD00276604
InChI-Schlüssel GOCQSQHVIVLYOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzamidine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboximidamide hydrochloride, acmc-20andy, 3,5-bis trifluoromethyl benzimidamide hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboxamidine, chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13590400
IUPAC-Name 3,5-Bis(trifluormethyl)benzolcarboximidamid;hydrochlorid
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 292.61
Reinheit (%) 95%