Learn More
3,5-Bis(Trifluoromethyl)Benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11476776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476776 25 g 25 Gramm
11456776 1 g 1 Gramm
11466776 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23917.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22227-26-5
Summenformel C9H5F6NO
Molekulargewicht (g/mol) 257.135
MDL-Nummer MFCD00015511
InChI-Schlüssel YNOPIKHMZIOWHS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 519927
IUPAC-Name 3,5-bis(trifluormethyl)benzamid
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Schmelzpunkt 161°C to 163°C
Menge 25 g
Beilstein 4734142
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzamide, 3,5-di trifluoromethyl benzamide, 3,5-bis trifluoromethyl-benzamide, benzamide, 3,5-bis trifluoromethyl, acmc-1cglb, ynopikhmziowhs-uhfffaoysa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzamide, 3,5-bis-trifluoromethyl benzamide, benzamide,3,5-bis trifluoromethyl
Formelmasse 257.14
Reinheit (%) 97%