Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10727783 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10727783
Marke: Thermo Scientific Acros 307690010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 401-95-6 | C9H4F6O | 242.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 401-95-6
Summenformel C9H4F6O
Molekulargewicht (g/mol) 242.12
MDL-Nummer MFCD00010206
InChI-Schlüssel LDWLIXZSDPXYDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzaldehyde, 3,5-di trifluoromethyl benzaldehyde, mbt-bad, benzaldehyde, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzaldehyde, 3,5-bis-trifluoromethyl benzaldehyde, pubchem4162, acmc-1ajhv, ksc490m1j
PubChem CID 136247
IUPAC-Name 3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4700g/mL
Siedepunkt 37°C (1.3 mmHg)
Flammpunkt 69°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C6H3CHO
Brechungsindex 1.4215 to 1.4235
Menge 1 g
Relative Dichte 1.47
Formelmasse 242.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit