Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd wurde bei der Synthese einer Reihe von meso-3,5 -bis(trifluoromethyl)phenyl-substituierten expandierten Porphyrinen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd wurde bei der Synthese einer Reihe von meso-3,5 -bis(trifluoromethyl)phenyl-substituierten expandierten Porphyrinen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Dichte | 1.47 |
| Siedepunkt | 171°C |
| Flammpunkt | 70°C (158°F) |
| Brechungsindex | 1.422 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1884058 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in many organic solvents. |
| Formelmasse | 242.12 |
| Mehr anzeigen |