Learn More
3,5-Bis(trifluormethyl)anilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721081 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10721081 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10357220 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10453965 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10721081 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 185690500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 328-74-5 | C8H5F6N | 229.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-74-5
Summenformel C8H5F6N
Molekulargewicht (g/mol) 229.12
MDL-Nummer MFCD00000394
InChI-Schlüssel CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 9480
IUPAC-Name 3,5-Bis(Trifluormethyl)Anilin
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)aniline
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 1.4700g/mL
Siedepunkt 85°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 83°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C6H3NH2
Brechungsindex 1.4330 to 1.435
Menge 50 mL
Relative Dichte 1.47
Formelmasse 229.12
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit