Learn More
3,5-Bis(Methoxycarbonyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15401699 1 g 1 Gramm
15448946 250 mg 250 Milligramm
15411699 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401699 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64472.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 177735-55-6 | C10H11BO6 | 238.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird in der Synthese von 3,4-disubstituierten Cumarinen über Pd-katalysierte standortselektive Kreuzkupplungsreaktionen eingesetzt.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177735-55-6
Summenformel C10H11BO6
Molekulargewicht (g/mol) 238.00
MDL-Nummer MFCD11053854
InChI-Schlüssel WEJWFDLAZSVCJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3,5-bis methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3,5-bis methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-borono-, 1,3-dimethyl ester, 3,5-di methoxycarbonyl phenylboronic acid, acmc-1c6yh, 3,5-bis methoxycarbonyl phenyl-dihydroxyborane
PubChem CID 19363104
IUPAC-Name [3,5-bis(methoxycarbonyl)phenyl]boronsäure
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)B(O)O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 238
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest