Learn More
3,5,6-Trichlorsalicylsäure, TRC
Artikelnummer. 30457192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457192 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457192 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8960451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5,6-Trichloro-2-Hydroxybenzoic Acid
CAS 40932-60-3
Summenformel C7 H3 Cl3 O3
Menge 1 g
Synonym 2,3,5-Trichloro-6-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichloro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichlorosalicylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
IUPAC-Name 2,3,5-Trichlor-6-hydroxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 241.46
Formelmasse 239.9148