Learn More
3,5,5-Trimethylcyclohexan-1,2-Dion, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11495227
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11495227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22625.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57696-89-6
Summenformel C9H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.209
MDL-Nummer MFCD02181023
InChI-Schlüssel WEUZZYGESXCTCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5,5-trimethyl-1,2-cyclohexanedione, 1,2-cyclohexanedione, 3,5,5-trimethyl, 3,5,5-trimethyl-1.2-cyclohexanedione, acmc-1aooj, ksc274g5l, 3,5,5-trimethyl-1,2 cyclohexanedione, 3,5,5-trimethyl cyclohexane-1,2-dione, 3,5,5-trimethylcyclohexane-1,2-dione 5g
PubChem CID 93772
IUPAC-Name 3,5,5-Trimethylcyclohexan-1,2-dion
SMILES CC1CC(CC(=O)C1=O)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 5 g
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 99%