Learn More
3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10107392
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10107392 1 g 1 Gramm
10623075 5 g 5 Gramm
10545184 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10107392 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01247DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 845885-86-1
Summenformel C10H14BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.04
MDL-Nummer MFCD03425979
InChI-Schlüssel HDQULWCYQQMIJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid neopentylglycol ester, pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester, pyridine-3-boronic acid, neopentyl ester, pyridine-3-boronic acid neopentyl glycol ester, 2-3-pyridil-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaboronane, 5,5-dimethyl-2-pyridin-3-yl-1,3,2-dioxaborinane, 2-4-pyridil-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaboronane, pyridine-3-boronic acid neopentyl ester, pyridine-3-boronic acid, neopentylglycol ester
PubChem CID 2794717
IUPAC-Name 3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridin
SMILES CC1(C)COB(OC1)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 191.04
Reinheit (%) 97%