Learn More
3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl]-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10757212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10757212 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10757212 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 339610010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-[(4S)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolan-4-yl]-propanol
Namenshinweis 97%
CAS 51268-87-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 90°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H16O3
Brechungsindex 1.4405 to 1.4425
MDL-Nummer MFCD01631673
Menge 1 g
Spezifische Drehung +9° to +12° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Synonym 3-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl propan-1-ol, 1,3-dioxolane-4-propanol, 2,2-dimethyl-, s, s-3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl propan-1-ol, 3-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-propanol, 1,3-dioxolane-4-propanol,2,2-dimethyl-, 4s, 3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4 s-yl-propanol, 3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4beta-yl-1-propanol
InChI-Schlüssel BSLDYXOPGSOQGZ-ZETCQYMHSA-N
SMILES CC1(OCC(O1)CCCO)C
IUPAC-Name 3-(-2,2-Methylcyclohex-1,3-en-4-yl)propan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 160.21
PubChem CID 2733890
Formelmasse 160.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Ölhaltige Flüssigkeit
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-propanol
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.