Learn More
3-[4-(Trifluormethyl)phenyl]propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15410458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410458 5 g 5 Gramm
15400458 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54010.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53473-36-2
Summenformel C10H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 218.175
MDL-Nummer MFCD00674032
InChI-Schlüssel OEIUMLSCWINLBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-trifluoromethyl, 3-4-trifluoromethylphenyl propionic acid, 4-trifluoromethyl phenylpropionic acid, p-trifluoromethyl benzylacetic acid, 3-4-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid
PubChem CID 3588736
IUPAC-Name 3-[4-(Trifluormethyl)phenyl]propansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Schmelzpunkt 99°C
Menge 5 g
Formelmasse 218.17
Reinheit (%) 97%