Learn More
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10364722
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10364722 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10180882 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10364722 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF00728EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 175204-40-7
Summenformel C13H15ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 250.726
MDL-Nummer MFCD00124908
InChI-Schlüssel ZLQQUIHBQATFOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butylphenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-tert-butyl phenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-tert-butylphenyl-5-chloromethyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-1,1-dimethylethyl phenyl, 3-4-tert-butyl-phenyl-5-chloromethyl-1,2,4 o xadiazole
PubChem CID 2781701
IUPAC-Name 3-(4-tert-Butylphenyl)-5-(chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CCl
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-[4-(Tert-butyl)phenyl]-5-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 250.73
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch