Learn More
3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)-piperazin-1-yl]-methyl}-benzoesäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10491924
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10491924 5 g 5 Gramm
10311143 250 mg 250 Milligramm
10730364 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10491924 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30401DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 500013-38-7
Summenformel C17H24N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 320.389
MDL-Nummer MFCD04115219
InChI-Schlüssel CXJBKOKDFABTQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenylmethyl-4-boc piperazine, 1-boc-4-3-carboxy-benzyl-piperazine, 3-4-n-boc-piperazin-1-yl methylbenzoic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-3-carboxybenzyl piperazine, tert-butyl 4-3-carboxybenzyl piperazine-1-carboxylate, 3-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoicacid, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-carboxyphenyl methyl-, 1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2795521
IUPAC-Name 3-[[4-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperazin-1-yl]Methyl]Benzoesäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 320.39
Reinheit (%) 97%