Learn More
3-(4-Nitrophenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426517
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15426517 10 g 10 Gramm
15436517 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33663.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16642-79-8 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16642-79-8
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.17
MDL-Nummer MFCD00126834
InChI-Schlüssel VZOPVJNBOQOLPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-nitrophenyl propanoic acid, 3-4-nitrophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-nitro, 3-4-nitrophenyl-propionic acid, 4-nitrobenzenepropanoic acid, p-nitrohydrozimtsaure, pubchem13615, p-nitrohydrocinnamic acid
PubChem CID 85526
IUPAC-Name 3-(4-Nitrophenyl)propansäure
SMILES OC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 164°C to 168°C
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 195.17
Reinheit (%) 96%