Learn More
3-(4-Nitrophenyl)adamantan-1-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10384772 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10384772 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RJC00957DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Nitrophenyl)adamantane-1-carboxylic acid
CAS 7123-76-4
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C17H19NO4
MDL-Nummer MFCD00188065
Menge 1 g
Synonym 3-4-nitrophenyl adamantane-1-carboxylic acid, maybridge1_006678, 3-4-nitrophenyl adamantanecarboxylic acid, 3-4-nitrophenyl-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylicacid, 3-4-nitrophenyl, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-4-nitrophenyl
InChI-Schlüssel JGYFFTQRRDPOIR-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 3-(4-Nitrophenyl)adamantan-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 301.34
PubChem CID 2737411
Formelmasse 301.34
Reinheit (%) 97%