missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidindion (4-Nitro-Analogon von Lenalidomid), Mikromol™

Artikelnummer. 18033720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18033720 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18033720 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3641.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidindion (4-Nitro-Analogon von Lenalidomid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
CAS 827026-45-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H11 N3 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2,6-Piperidinedione, 3-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, 3-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1-oxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)piperidine-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, 4-Nitro Lenalidomide
InChI-Formel InChI=1S/C13H11N3O5/c17-11-5-4-10(12(18)14-11)15-6-8-7(13(15)19)2-1-3-9(8)16(20)21/h1-3,10H,4-6H2,(H,14,17,18)
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
IUPAC-Name 3-(7-Nitro-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion
Molekulargewicht (g/mol) 289.24
Menge 100 mg
Formelmasse 289,0699 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.