Learn More
3-[(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)methyl]benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)methyl]benzonitrile |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 229.33 |
| Reinheit (%) | 97% |