Learn More
3,4-(Methylendioxy)phenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30470018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470018 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470018 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3039951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic Acid
CAS 2861-28-1
Summenformel C9H8O4
Menge 1 g
Synonym 1,3-Benzodioxole-5-acetic Acid, [3,4-(Methylenedioxy)phenyl]acetic Acid, (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, (Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, 2-(3,4-Methylenedioxyphenyl)acetic Acid, Homopiperonylic Acid, NSC 119057, NSC 14364, Piperonylacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)4-6-1-2-7-8(3-6)13-5-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1ccc2OCOc2c1
IUPAC-Name 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Ethansäure
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Formelmasse 180.0423