Learn More
3,4-(Methylendioxy)-benzylamin, 97 %
Artikelnummer. 11474877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474877 5 g -
11484877 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21837.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Piperonylamin ist ein Metabolit von Dopamin-Analoga. Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser. (0.9 g/100 ml).
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Lagerung bei -8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2620-50-0
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00005840
InChI-Schlüssel ZILSBZLQGRBMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonylamine, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxybenzylamine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxy benzylamine, benzo-1,3-dioxole-5-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-1,3-benzodioxole
PubChem CID 75799
SMILES NCC1=CC=C2OCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-(Methylenedioxy)benzylamine
Dichte 1.214
Siedepunkt 136°C to 137°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.564
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water. (0.9g/100 mL).
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanamin
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 97%