Learn More
3',4'-((Methylendioxy)-acetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420144 10 g 10 Gramm
11430144 50 g 50 Gramm
11440144 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420144 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13597.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3162-29-6 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
3?,4?-(Methylenedioxy)acetophenone is used in the synthesis of N-ethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)ethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3′,4′-(Methylendioxy)Acetophenon wird bei der Synthese von N-Ethyl-1-(3,4-Methylendioxyphenyl)Ethylamin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3162-29-6
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00005831
InChI-Schlüssel BMHMKWXYXFBWMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-methylenedioxy acetophenone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyacetophenone, 3,4-methylenedioxy acetophenone, 3',4'-methylenedioxyacetophenone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, acetopiperone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl
PubChem CID 76622
IUPAC-Name 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Schmelzpunkt 85°C to 89°C
Siedepunkt 152°C to 155°C (15 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 139669
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 98%