Learn More
3-[(4-Methylbenzyl)-sulfonyl]-1H-1,2,4-triazol, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11470170
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470170 250 mg 250 Milligramm
11480170 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470170 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50649.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 338393-13-8
Summenformel C10H11N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 237.277
MDL-Nummer MFCD01568307
InChI-Schlüssel YYQTWXHTIYSIRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylbenzyl sulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 4-methylbenzyl 1h-1,2,4-triazol-3-yl sulfone, 3-4-methylphenyl methanesulfonyl-1h-1,2,4-triazole, acmc-20anb6, methylbenzyltriazolylsulfone, 3-p-tolylmethylsulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 3-p-tolylmethanesulfonyl-1h-1,2,4 triazole, 4-methyl-benzyl 1h-1,2,4-triazol-3-yl sulfone, 3-4-methylphenyl methyl sulfonyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 2063879
IUPAC-Name 5-[(4-Methylphenyl)Methylsulfonyl]-1H-1,2,4-Triazol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)C2=NC=NN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(4-Methylbenzyl)sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole
Menge 250 mg
Formelmasse 237.28