Learn More
3-(4-Methylbenzoyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080665
27.14 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4619-20-9
C11H12O3
192.214
MFCD00020541
OEEUWZITKKSXAZ-UHFFFAOYSA-N
3-4-methylbenzoyl propionic acid, 4-oxo-4-p-tolyl butanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-4-tolyl butyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutanoic acid, 3-4-methylbenzoyl-propionic acid, acmc-1aooh, benzenebutanoic acid, 4-methyl-gamma-oxo
244162
4-(4-Methylphenyl)-4-Oxobutansäure
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4619-20-9
C11H12O3
192.214
MFCD00020541
OEEUWZITKKSXAZ-UHFFFAOYSA-N
3-4-methylbenzoyl propionic acid, 4-oxo-4-p-tolyl butanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-4-tolyl butyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutanoic acid, 3-4-methylbenzoyl-propionic acid, acmc-1aooh, benzenebutanoic acid, 4-methyl-gamma-oxo
244162
4-(4-Methylphenyl)-4-Oxobutansäure
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O
3-(4-Methylbenzoyl)propionic acid can be used as an intermediate in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(4-Methylbenzoyl)propionsäure kann als Zwischenprodukt im agrochemischen, pharmazeutischen und Färbemittelfeld verwendet werden
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3- (4-Methylbenzoyl)propionic acid
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 5 g
Beilstein 2099653
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 98%